VWR® ND9, Kurzgewindeflaschen
Lieferant: VWR
VWR®
548-8013EA 23.8 EUR
548-8013 548-3030 548-3094 548-3255 548-3253 548-0030 548-3028 548-3259 LAPH11342128 548-0440 548-2421 548-0177 LAPH11191205 548-0029 548-0455 548-3029 548-3309
VWR® ND9, Kurzgewindeflaschen
Vials
Standard-Glas- oder Kunststoffflaschen für die GC und HPLC, Mikroeinsätze, Verschlüsse und Kits. Universell einsetzbar auf fast allen Autosamplern. Bevorzugte Flaschenvariante für Waters und Agilent.
  • Die weite Öffnung ermöglicht ein leichtes Füllen
  • Verschlüsse mit verschiedenen Septentypen können mit verschiedenfarbigen Kappen geliefert werden; blaue Kappen sind auch geschlossen erhältlich
  • Vorgestanzte Verschlüsse für HPLC-Nadeln, bei denen nur das Silikon geschlitzt ist, das PTFE jedoch intakt bleibt (keine Konzentrationsänderungen und keine Kontamination durch Extraktionen aus dem Silikon)
  • Synthetisches Septenmaterial aus rotem Kautschuk/PTFE, wird oft bei Agilent verwendet (weicheres Material mit geringerer Fragmentierung als bei Naturkautschuk/TEF)
Spezielle Schraubkappen mit Kurzgewinde für LC/MS- und GC/MS-Anwendungen: Einkomponenten-Verschluss, kein Ausbluten, völlig inert, dicht schließend, penetrierbar und chemikalienbeständig wie PTFE.
  • Einkomponenten-Verschluss
  • Kein Ausbluten, völlig inert
  • Dicht schließend, penetrierbar und chemisch inert wie PTFE
Lieferumfang: Kits enthalten: 1,5 ml-Kurzgewindeflaschen (11,6×32 mm), blaue, rote oder transparente Kurzgewinde-Kappen aus PP mit 6 mm großem zentralem Loch und Septum.