VWR®, Gewindefläschchen ND24
Lieferant: VWR
VWR®
548-0156AEA 109 EUR
548-0156A 548-2412A 548-2400A 548-2452A 548-0641A 548-0154A 548-2145A 548-1390A 548-2357A 548-0639A 548-2428A 548-2537A 548-0637A 548-0825A 548-1057A 548-1463A 548-9005A 548-9025A 548-9003A 548-9001A 548-3236A 548-2532A 548-0155A 548-0640A 548-0634A 548-2538A 548-0638A 548-1090A 548-2536A 548-1462A 548-2142A 548-3235A 548-9004A 548-9024A 548-9002A 548-9000A 548-3237A
VWR®, Gewindefläschchen ND24
Vials
ND24-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schneller Zusammenbau
ND24-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten.