Headspace-Flaschen, ND20
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0055EA 448 EUR
548-0055 548-0090 548-0611 548-1994 548-0891 548-0091 548-0057 548-0133 548-0610 548-0798 548-2092 548-2085 VWRI548-0799 548-0614 548-0151 548-0612 548-0609
Headspace-Flaschen, ND20
Vials Chromatographie-Vials
Klar-/Braunglasflaschen mit gerundetem oder flachem Boden und Volumina von 5-20 ml und Verschlüsse. Flaschen mit gerundetem Boden zeichnen sich während des Heizvorgangs durch höhere Robustheit und Druckbeständigkeit aus. Flaschchen mit flachem Boden sind für bestimmte Laborgeräte besser geeignet.
  • Druckablass-Sicherheitskappe mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Septen erhältlich
  • Magnetische und magnetische Bimetall-Kappen für CTC Combi PAL und Shimadzu AOC5000 Autosampler
  • Kappen mit Pharma-Fix Septen (Butyl/PTFE) für optimale Dichtung
  • Flaschen dank ihrer Wanddicke von 1,2 mm beständig gegen hohen Innendruck
* Für Flaschen mit flachem Rollrand
** Für Flaschen mit abgeschrägtem Rollrand