Aufbewahrungsboxen für Probenflaschen
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1446EA 27.5 EUR
548-1446 548-1511 548-1995 548-1996 548-1998 548-1443 548-1997 548-1445 548-1999 548-1512 548-1513 548-2000 548-1487 548-1448 548-1447 548-1444
Aufbewahrungsboxen für Probenflaschen
Boxen Boxen für Vials
PP, farbig
  • Temperaturbeständig von -80 bis +100 °C
  • Alphanumerische Kennzeichnung (1,5 ml, 4 ml) für eine eindeutige Identifizierung der Proben
  • Chemikalienbeständig und relativ robust, stapelbar
Aufbewahrungsboxen für praktisches und sicheres Lagern und Transportieren von Probenflaschen. Sicherer Stand auf dem Labortisch und während des Transports dank der besonderen Aussparungen entsprechend dem Flaschen-/Flaschendurchmesser. Ideal zur platzsparenden Lagerung in Kühlschränken, da der transparente Deckel eine Kondensation auf den Verschlüssen verhindert und somit eine mögliche Kontamination in der Kühleinheit vermeidet.