VWR®, Flaschen, silanisiert
Lieferant: VWR
VWR®
548-1373EA 660 EUR
548-1373 548-1848
VWR®, Flaschen, silanisiert
Vials
Verbessern die Empfindlichkeit der Probeanalyse durch die Vermeidung der Reaktionen zwischen Probe und Glas.
  • Ideal für hochempfindliche HPLC-Anwendungen
  • Deaktivierte Glasoberfläche, Vermeidung von Reaktionen zwischen den polaren Anteilen und dem Glas
  • Ideal für Amino-Verbindungen, Proteine oder Phenole
  • Glas der ersten hydrolytischen Klasse