SureStop™ Kurzgewindeflaschen, ND9
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1523EA 206 EUR
548-1523 548-1524 548-1525
SureStop™ Kurzgewindeflaschen, ND9
Vials Chromatographie-Vials
SureStop™ Flaschen sind mit einer zusätzlichen Sperre gegen Überdrehen ausgestattet, die eine optimale Dichtigkeit beim Schließen der Flaschen unabhängig vom Anwender garantiert. Als integraler Bestandteil der Technologie bieten SureStop™ Flaschen die Abdichtungs- und Leistungsmerkmale von Flaschen mit Rollrand und die Vielseitigkeit und einfache Handhabung von Flaschen mit Gewinde. Dies wird durch einen im Flaschendesign vorgesehenen Dreh-Stop erreicht, der ein zu festes Zudrehen verhindert.