HPLC- und GC-zertifizierte Flaschen-Kits
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1488EA 566 EUR
548-1488 548-1489
HPLC- und GC-zertifizierte Flaschen-Kits
Vials Chromatographie-Vials
HPLC und GC Vial Kit-Zertifizierungen werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, um Prozesse reproduzierbarer zu machen und mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
  • Jede Charge der HPLC und GC zertifizierten Kits wird auf 15 kritische Parameter getestet: In einem realitätsnahen Verfahren wird ein HPLC/UV und GC/MS-Test der Flaschen/Verschlusskombination auf Blindwerte und Verunreinigungen vorgenommen
  • Das chargenspezifische Testzertifikat mit den HPLC und GC-Chromatogrammen wird auf Wunsch beigefügt
Verpackung: Die HPLC und GC zertifizierten Kits werden für eine Originalitäts-, Reinheits- und Transportsicherung komplett eingeschweißt ausgeliefert.