Kurzgewindeflaschen, ND9
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1422EA 527 EUR
548-1422 548-3275 548-0791 548-2134 548-0706 548-3309 548-1363 548-1056 548-0440 548-2125 548-3342 548-3030 548-3047 548-0028 548-1417 548-1092 548-1396 548-3213 548-0855 548-2002 548-2420 548-1442 548-2364 548-3028 548-0425 548-3094 548-1083 548-0452 548-2094 548-8012 548-3276 548-3259 LAPH11191205 548-3253 548-1457 548-0455 548-0911 548-0894 548-0453 548-8013 548-3255 548-2121 548-0029 548-0910 548-2144 548-0450 548-0908 548-3308 548-0427 548-0849 548-3201 548-1421 548-1955 548-0854 548-0081 548-2421 548-1471 548-3352 548-0909 548-8011 548-0912 548-2172 548-0177 548-0426 LAPH11342128 548-0907 548-3029 548-2372 548-0030 548-3343 548-0430 548-0428 548-1419
Kurzgewindeflaschen, ND9
Vials Chromatographie-Vials
Standard-Glas- oder Kunststoffflaschen für die GC und HPLC, Mikroeinsätze, Verschlüsse und Kits. Universell einsetzbar auf fast allen Autosamplern. Bevorzugte Flaschenvariante für Waters und Agilent.
  • Die weite Öffnung ermöglicht ein leichtes Füllen
  • Verschlüsse mit verschiedenen Septentypen können mit verschiedenfarbigen Kappen geliefert werden; blaue Kappen sind auch geschlossen erhältlich
  • Vorgestanzte Verschlüsse für HPLC-Nadeln, bei denen nur das Silikon geschlitzt ist, das PTFE jedoch intakt bleibt (keine Konzentrationsänderungen und keine Kontamination durch Extraktionen aus dem Silikon)
  • Synthetisches Septenmaterial aus rotem Kautschuk/PTFE, wird oft bei Agilent verwendet (weicheres Material mit geringerer Fragmentierung als bei Naturkautschuk/TEF)
Spezielle Schraubkappen mit Kurzgewinde für LC/MS- und GC/MS-Anwendungen: Einkomponenten-Verschluss, kein Ausbluten, völlig inert, dicht schließend, penetrierbar und chemikalienbeständig wie PTFE.
  • Einkomponenten-Verschluss
  • Kein Ausbluten, völlig inert
  • Dicht schließend, penetrierbar und chemisch inert wie PTFE
Lieferumfang: Kits enthalten: 1,5 ml-Kurzgewindeflaschen (11,6×32 mm), blaue, rote oder transparente Kurzgewinde-Kappen aus PP mit 6 mm großem zentralem Loch und Septum.