Gewindefläschchen ND15
Lieferant: VWR, part of Avantor
548-0903AEA 544 EUR
548-0903A 548-0820A 548-0889A 548-0821A
Gewindefläschchen ND15
Vials Chromatographie-Vials
ND15-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schneller Zusammenbau
ND15-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht die langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).