Headspace-Fläschchen mit Bördelhals ND20
Lieferant: VWR, part of Avantor
548-0090AEA 527 EUR
548-0090A 548-0799A 548-0611A 548-2085A 548-0057A 548-0610A 548-0891A 548-0055A 548-0091A 548-0612A 548-0133A 548-0151A 548-0798A 548-0614A
Headspace-Fläschchen mit Bördelhals ND20
Vials Chromatographie-Vials
ND20 Headspace-Fläschchen mit Bördelrand und flachem und rundem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Aluminiumsiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Mit flachem DIN-Bördelhals für eine festere Abdichtung
  • Dickere 1,2-mm-Wandung widersteht einem höheren internen Druck
ND20 Headspace-Fläschchen sind in drei verschiedenen Größen (5, 10 und 20 ml), braun oder klar erhältlich. Die Fläschchen mit rundem oder flachem Boden sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Instrumentenplattformen erhältlich. Während des Erhitzungsprozesses ist ein Rundbodenfläschchen widerstandsfähiger und robuster gegenüber hohem Druck. Eine große Auswahl verschiedener Bördelkappen (zentrierte Öffnung, zum Abziehen, Druckentlastung oder magnetisch) die meist mit montiertem Stopfen oder Septen erhältlich sind. Sie wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig konsistente, sichere Versiegelungen zu bieten.