Schnappringflaschen ND11
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0470EA 40.8 EUR
548-0470 548-0895 548-8015 548-0473 548-0429 548-0012 548-0471 548-2368 548-1441 548-0422 548-2367 548-1472 548-8014 548-8016 548-0472 548-0011 548-0454 548-2192 548-1930 548-0451 548-0120 548-2366 548-0792 548-1956
Schnappringflaschen ND11
Vials Chromatographie-Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR/Hitachi, Waters® usw.
  • Dieses Flaschen-/Verschlusssystem wird nur für HPLC-Anwendungen empfohlen
  • Universell verwendbare Flaschen für nahezu alle gängigen Autosampler, auch für diejenigen mit automatischen Handling-Systemen
  • Mikroeinsätze können vormontiert in Flaschen geliefert werden
  • Flaschen können auch mit Standard-Crimp-Verschlüssen aus Aluminium (11 mm) gebördelt werden, da die beiden Schnappringlippen die gleiche Höhe wie ein Rollrand aufweisen
  • Weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Füllen mit zähflüssigen Substanzen