VWR® ND10, Schraubgewindeflaschen
Lieferant: Avantor
548-3187EA 675 EUR
VWRI548-3187 VWRI548-0385
VWR® ND10, Schraubgewindeflaschen
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Varian, Waters® usw.
  • Weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Füllen mit zähflüssigen Substanzen
  • Eine beliebige Kombination aus 1,5-ml-Schraubflaschen Gewinde 10-425 mit einem der 10-mm-PP-Schraubverschlüsse kann als 2-in-1-Kit bestellt werden
  • Oben geschlossene Verschlüsse und Ersatzsepten erhältlich
  • Große Auswahl an Mikroeinsätzen verfügbar