EPA-Gewindeflaschen, ND24
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0641EA 181 EUR
548-0641 548-0155 548-0156 548-2145 548-2400 548-3235 548-1090 548-2142 548-0154 548-0637 548-0825 548-3237 548-2428 548-1462 548-3236 548-0639 548-0638 548-2357 548-1390 548-0640 548-2452 548-2412 548-1463 548-1057
EPA-Gewindeflaschen, ND24
Vials Chromatographie-Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • Alle Arten von EPA-Flaschen können gegen Aufpreis mit einem Reinheitszertifikat für die TOC-Analyse geliefert werden
  • EPA-Fläschchen können vormontiert mit beliebigem Schraubverschluss ND24 bestellt werden