VWR® ND20, Headspace-Fläschchen mit Rollrand
Lieferant: VWR
VWR®
VWRI548-0799EA 537 EUR
VWRI548-0799 548-0057 548-0055 548-0133 548-0611 548-2092 548-0090 548-0610 548-2085 548-0091
VWR® ND20, Headspace-Fläschchen mit Rollrand
Vials
Klare- und braune Glasfläschchen mit gerundetem oder flachem Boden und Volumina von 5 bis 20 ml und Verschlüsse. Fläschchen mit gerundetem Boden zeichnen sich während des Heizvorgangs durch höhere Robustheit und Druckbeständigkeit aus. Fläschchen mit flachem Boden eignen sich besser für bestimmte Laborgeräte.
  • Druckablass-Sicherheitskappe mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Septen erhältlich
  • Magnetische und magnetische Bimetall-Kappen für CTC Combi PAL und Shimadzu AOC5000 Autosampler
  • Kappen mit Pharma-Fix Septen (Butyl/PTFE) für haben die besten Dichtungseigenschaften
  • Dank ihrer Wanddicke von 1,2 mm sind diese Fläschchen gegen hohen Innendruck beständig
* Für Fläschchen mit flachem Rollrand
** Für Fläschchen mit abgeschrägtem Rollrand