VWR®, Gewindefläschchen ND8
Lieferant: VWR
VWR®
548-0420AEA 246 EUR
548-0420A 548-2588A 548-2587A 548-0175A 548-0176A 548-0850A 548-0419A 548-0853A 548-2124A 548-0018A 548-0913A 548-0448A 548-0915A 548-0019A 548-0914A 548-0819A 548-1862A 548-1863A 548-1420A 548-1474A 548-1517A 548-0095A 548-1878A 548-2090A
VWR®, Gewindefläschchen ND8
Vials
ND8-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schneller Zusammenbau
  • Kleine Öffnung
ND8-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich, um die Kompatibilität mit Einsätzen zu gewährleisten. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht die langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).