Contact Slides
Lieferant: VWR Chemicals
535094SEA 218 EUR
535094S 535325D 535329D 535317D 535305D 535204G 535321D 535142J 535154N 535174R 535309D 535162N 535182R 535304D 535324D 535312D 535308D 535102B 535328D 535316D 535114F 535134J 535320D 535122F 535092Q 535315D 535303D 535323D 535319D 535307D 535327D 535202E 535311D 535144L 535152L 535172P 535164P 535184T 535326D 535314D 535302D 535318D 535104D 535306D 535112D 535322D 535132H 535310D 535124H
Contact Slides
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Eintauchnährböden für die mikrobiologische Kontrolle von Oberflächen und Flüssigkeiten. Jeder Nährbodenträger ist mit zwei gleichen oder zwei verschiedenen Medien auf beiden Seiten beschichtet. So können mit jedem Nährbodenträger zwei Oberflächenproben genommen werden. Das Testen mit Eintauchnährböden ist ein sicherer, zuverlässiger, wirtschaftlicher und schneller Indikator für das Vorhandensein von Mikroorganismen. Die Eintauchnährböden mit Druckkappe verfügen über eine größere Kontaktfläche.
  • Steril
  • Einfache Probenahme in Sekundenschnelle
  • Ergebnisse können schnell und einfach nach 24 bis 48 Stunden abgelesen werden