Natriumhydroxid 1.2 mol/l (1.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
5329.6025EA 243 EUR
5329.6025
Natriumhydroxid 1.2 mol/l (1.2 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer 1.185 - 1.215 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt