VWR®, Scheidetrichter nach Squibb
Lieferant: VWR
VWR®
532-0028EA 84 EUR
532-0028 532-0027 532-0026 532-0025 532-0024 532-0023 532-0022 532-0021 532-0020 532-0019 532-0018 532-0029
VWR®, Scheidetrichter nach Squibb
Trichter Scheidetrichter
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
  • Mit oder ohne Graduierungen
  • Absperrhahn mit PTFE-Küken
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit