Scheidetrichter nach Squibb
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
532-0028EA 76.3 EUR
532-0028 532-0027 532-0026 532-0025 532-0024 532-0023 532-0022 532-0021 532-0020 532-0019 532-0018 532-0029
Scheidetrichter nach Squibb
Trichter Scheidetrichter
Borosilikatglas 3.3, mit Normschliffstopfen aus PE.
  • Mit oder ohne Graduierung
  • Hahn mit PTFE-Küken
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit