VWR®, Scheidetrichter, konisch
Lieferant: VWR
VWR®
532-0006EA 47.2 EUR
532-0006 532-0017 532-0016 532-0015 532-0014 532-0013 532-0012 532-0011 532-0010 532-0009 532-0008 532-0007
VWR®, Scheidetrichter, konisch
Trichter Scheidetrichter
Borosilikatglas 3.3, mit NS-PE-Stopfen.
  • Mit oder ohne Graduierungen
  • Absperrhahn mit PTFE-Küken
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit