Scheidetrichter, konisch
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
532-0006EA 42 EUR
532-0006 532-0017 532-0016 532-0015 532-0014 532-0013 532-0012 532-0011 532-0010 532-0009 532-0008 532-0007
Scheidetrichter, konisch
Trichter Scheidetrichter
Borosilikatglas 3.3, mit Normschliffstopfen aus PE.
  • Mit oder ohne Graduierung
  • Hahn mit PTFE-Küken
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit