Scheidetrichter nach Gilson
Lieferant: Lenz
527-1509EA 122.09 EUR
527-1509 527-0024 527-1510 527-0025 527-1502 527-1501 527-1504 527-1503 527-1506 527-1505 527-1508 527-1507
Scheidetrichter nach Gilson
Trichter Scheidetrichter
DURAN®, borosilikatglas mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Stiel. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Ohne Graduierung.