Scheidetrichter, konisch
Lieferant: Lenz
527-1140EA 107.8 EUR
527-1140 527-1131 527-1141 527-1133 527-1221 527-1132 527-1135 527-1223 527-1201 527-1222 527-1134 527-1203 527-1137 527-1225 527-1214 527-1224 527-1136 527-1202 527-1205 527-1139 527-1204 527-1226 527-1138 527-1206
Scheidetrichter, konisch
Trichter Scheidetrichter
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Stiel. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.