Scheidetrichter, zylindrisch
Lieferant: Lenz
527-1122EA 51.64 EUR
527-1122 527-1121 527-1102 527-1124 527-1101 527-1123 527-1104 527-1103 527-1125 527-1105
Scheidetrichter, zylindrisch
Trichter Scheidetrichter
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Stiel. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.