Reagenz-/Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Lieferant: Greiner bio-one
391-3450EA 409 EUR
391-3450 525-0396 525-0197 525-0384 391-3460 391-3477 525-0399
Reagenz-/Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität
  • Blaue Graduierung und weißes Beschriftungsfeld
  • DNase-frei, RNase-frei, DNA-frei, Pyrogen-frei, nicht zytotoxisch
Universelle Röhrchen für eine Vielzahl von Verwendungen. Mit oder ohne Stehrand. Steril. Ohne Verschluss autoklavierbar.
Verpackung: Erhältlich lose in Beuteln, oder in Boxen verpackt.