Saugflaschen, mit Glasolive, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
519-4217EA 152.83 EUR
519-4217 215-1018 511-0133 519-4216 215-1013 215-1011 215-1010 511-0218 511-0217 519-4140
Saugflaschen, mit Glasolive, DURAN®
Kolben Saugflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Bis zu 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
  • Schlaucholive 11 mm Ø
Zur Verwendung unter Vakuum.
Standards: ISO 6556 (Erlenmeyerform)
DIN 12475 (Flaschenform)