Saugflaschen mit Seitentubus, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
519-4235EA 687.39 EUR
519-4235 519-4233 519-4134 519-4234 519-4135 519-4132 519-4231 519-4232 519-4133
Saugflaschen mit Seitentubus, DURAN®
Kolben Saugflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Bis zu 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
  • Schliffhülse zum Anschließen von Vakuumschläuchen mit 15 bis 18 mm Außendurchmesser (z. B. 6×5 oder 8×5 mm)
  • Erfüllen die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
Vakuumfest. Saugflaschen mit Tubus haben die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig auch die Unfallgefahr verringert.
Standards: ISO 6556 (Erlenmeyerform) DIN 12475 (Flaschenform).