Vakuumfiltrationseinheiten
Lieferant: Sartorius
512-3321EA 378 EUR
512-3321 516-7016
Vakuumfiltrationseinheiten
Trichter Membranfiltertrichter
Borosilikat-Glas, anodisierte Aluminiumklammer, Silikonkappe, autoklavierbar
Eine kompakte Vakuumfiltrationseinheit für die einfache Durchführung von Partikel- und Koloniezahlbestimmung, Klärung und Sterilfiltration.
516-7016: mit Glas-Filterhalter mit Fritte
512-3321: mit Edelstahl-Filterhalter, PTFE-ummantelt