Filtertrichter, Sentino®
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0667EA 97.1 EUR
516-0667 516-0666
Filtertrichter, Sentino®
Trichter Membranfiltertrichter
  • Einfache Positionierung
  • Risikoreduktion
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • Ermöglicht die einfache und genaue Messung von Proben
  • Mit einer Füllmenge von 100 oder 250 ml zur Aufnahme verschiedener Probengrößen erhältlich
  • Inerte Polypropylen-Konstruktion, um die Unversehrtheit der Probe zu gewährleisten
  • Basis passt sich bei der Verwendung mit der Sentino®-Pumpe für die Mikrobiologie oder einem Standard-Verteiler an
Benutzerfreundliche Einweg-Filtertrichter für die mikrobiologische Überwachung wässriger Lösungen.
The Sentino® filter funnel and Pall membranes reduces the risk of a contamination event as compared to reusable funnels. The filter funnels are pre-sterilised via gamma sterilisation eliminating the need for autoclaving or any other cleaning/sanitising techniques. This will save time and money by eliminating the need to investigate contamination events resulting from the reusable devices. Membrane filtration is the method of choice for microbial monitoring of aqueous solutions as specified in 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater' and Pharmacopoeias worldwide. The funnels are marked in three increments (20, 50 and 100 ml) and are marked in four increments (50, 100, 200 and 250 ml) for higher visibility.
Bestellinformation: Für den Einsatz von Sentino®-Filtertrichtern ist Zubehör erforderlich, das separat verkauft wird. Lieferung unsteril.