Membranfiltertrichter, CN Microsart® @filter
Lieferant: Sartorius
Microsart® @filter
516-0409EA 273 EUR
516-0409 516-0399 516-0410 516-0411 516-1167 516-0398 516-1165 516-0395 516-0396 516-1166 516-0393 516-1163 516-0394 516-1164 SART16D01-10-06-TG 516-0412 SART16D01-10-06-BL 516-0400 516-0420 SART16D01-25-06-BK 516-0408 516-0405 516-0406 SART16D01-10-07ACG 516-0403 516-0404 516-0401
Membranfiltertrichter, CN Microsart® @filter
Trichter Membranfiltertrichter
Diese Filtereinheiten mit Trichter und Grundkörper aus PP und Membran aus Zellulosenitrat sind für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Alle Komponenten des Filtrationssystems müssen internationalen Richtlinien wie USP-, EP- oder ISO-Normen entsprechen.
  • Nach der Filtration bleibt keine Flüssigkeit zurück, daher kein Spülen nötig
  • Click-Fit Verschluss, kein Risiko von Leckagen
  • Anbringbar an Combisart®
  • Transparentes Trichtermaterial mit Graduierungskennzeichnungen
Microsart® Base 47 mm ist die perfekte Ergänzung zu bereits vorhandenen Combisart® und Microsart® Combi.jet Edelstahl-Filtrationsstationen. Der Microsart® funnel Dispenser garantiert die sichere Entnahme einzelner steriler Microsart® @filter Einheiten.
Kapazität 100 ml: Graduierungen bei 20, 50 und 100 ml
Kapazität 250 ml: Graduierungen bei 50, 100, 200 und 250 ml