Vakuum-Membranfiltrationsgerät
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7563EA 1020 EUR
516-7563 516-8921 514-4000
Vakuum-Membranfiltrationsgerät
Trichter Membranfiltertrichter
Borosilikatglas, Aluminiumklammer.
Ideal zur Vakuumfiltration von Flüssigkeiten und zum Entgasen von Lösungsmitteln und mobilen Phasen für die HPLC. Mit Graduierung.
Filterfläche: 9,6 cm².
* mit Halter für Stopfen, ohne Auffangkolben.
Lieferumfang: Filtriertrichter mit Unterteil und Silikonstopfen Nr. 8 (514-4000); Filtriertrichter mit NS 40/35 Vakuumanschluss und Kolben (516-8921).