Vakuumfiltrationseinheiten
Lieferant: Sartorius
512-3310EA 146 EUR
512-3310 512-3311
Vakuumfiltrationseinheiten
Trichter Membranfiltertrichter
PC, autoklavierbar
Für die Klarifikation oder sterile Filtration von bis zu etwa 200 ml wässriger Lösungen.
512-3310 umfasst Auffangkolben von ±250 ml für Unterdruck sowie geringfügigen Überdruck.
512-3311 ohne Auffänger, kann in Kombination mit Combisart Leisten verwendet werden.
Für sterile Filtrationen; der Filterhalter umfasst einen Glasfaserfilter für die sterile Entlüftung, wodurch eine Kontamination des sterilen Filtrats verhindert wird.