Nährmedien für Sterilitätsprüfungen, Verdünnungsmittel zur Homogenisierung von Proben für die mikrobiologische Untersuchung und Spülflüssigkeiten für Membranfiltrationsverfahren.
- Die Formulierungen entsprechen den Anforderungen der harmonisierten Methode in den Pharmakopöen der Vereinigten Staaten (USP), der Europäischen Union (EP) und Japan (JP).
- Penase (Neutralisierungsmittel, das Penicillin inaktiviert) erhältlich für Thioglicollat-Medium
- Weithalskolben sind für einige Artikel verfügbar (siehe Beschreibungen unten)
- Injizierbare Schraub-Innenkappe aus Kunststoff mit äußerer Schutzkappe für die meisten der unten aufgeführten Flaschen (Einzelheiten siehe technische Datenblätter)
- Auf Anfrage können zwei oder drei verpackte Flaschen von 90 ml bis 950 ml sowie Flaschen mit Weithals geliefert werden
Fluid K ist ein Verdünnungsmittel zur Homogenisierung von Proben für die mikrobiologische Untersuchung.
Fluid A und D sind Spül- und/oder Verdünnungsflüssigkeiten für Membranfiltrationsverfahren.
THIOGLYCOLLAT-Bouillon und TRYPTIC SOY-Bouillon (TSB) sind flüssige Medien mit hohem Nährstoffgehalt, die gemäß der harmonisierten Arzneibuchmethode formuliert und für Sterilitätsprüfungen verwendet werden. TSB wird auch für Kontrollstämme vor der Anreicherung verwendet, die an der „Wachstumsförderung“ von Kulturmedien beteiligt sind.
Standards: Die Zusammensetzung dieser Produkte entspricht den Anforderungen der Arzneibücher der Vereinigten Staaten (USP), von Europa (EP) und von Japan (JP).