Pipelinefilter, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
511-0412EA 145.94 EUR
511-0412 511-0401 511-0423 511-0422 511-0411 511-0414 511-0403 511-0402 511-0413 511-0421 511-0404
Pipelinefilter, DURAN®
Filter In-Line Filter
Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.