Filtrationsgerät
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
511-0265EA 401 EUR
511-0265 511-0266
Filtrationsgerät
Trichter Membranfiltertrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Erhältlich mit 1000 ml - oder 2000 ml Kolben
  • Filtertrichter mit 300 ml - oder 500 ml Kapazität
Filtrationsgerät aus Glas mit Filtertrichter, Filtrationsaufsatz mit Glasfritte, Abdeckung, 47-mm-Federklemme und Kolben mit Normschliff. Die Einheit wird für allgemeine Filtervorgänge empfohlen. Zu den Anwendungen gehören das Filtern ätzender Lösungen, die Partikelentfernung aus HPLC-Lösungsmitteln sowie die Filtrationsanalyse mit Festphasenextraktionsscheiben.