Referenzmaterial, C7-C40-Alkan-Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
49452-UEA 58.3 EUR
49452-U
Referenzmaterial, C7-C40-Alkan-Standard, Supelco®
Standards Organische Standards
Quantitativer Standard zur Verwendung als Retentionsindex-Markersonde.
Anwendungen: HPLC und Gaschromatographie
Standards: Zertifiziert nach ISO Guide 34:2009 und ISO/IEC 17025:2005.