Autoklaven, VAPOUR-Line Lite II
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
481-0846EA 2340 EUR
481-0846 481-0847
Autoklaven, VAPOUR-Line Lite II
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Autoklav für den gelegentlichen Gebrauch. AISI 304 Edelstahlgehäuse, einfach zu warten und zu desinfizieren, Innenkammer aus Aluminium und isolierender Deckel aus ABS mit Verriegelungssystem.
  • Mikroprozessorgesteuertes automatisches Temperiersystem
  • Digitalanzeige für Temperatur und Sterilisationszeit
  • Automatisches Belüftungsventil und elektronischer Temperaturregelung und elektronischer Abschaltschutz
  • Verstärktes Heizelement und PT100 Temperaturfühler
  • Programme für automatisierte Sterilisation
  • Erhältlich mit oder ohne integriertem Drucker
Bestellinformation: Der Korb ist nicht im Lieferumfang des Autoklavs enthalten. Bitte separat bestellen.