VWR® VAPOUR-Line, Vertikale Autoklaven, mit Abluftfilterung (Option FA)
Lieferant: VWR
VWR®
481-0782EA 20440 EUR
481-0782 481-0783 481-0795 481-0784 481-0796 481-0785 481-0797 481-0786 481-0798 481-0787
VWR® VAPOUR-Line, Vertikale Autoklaven, mit Abluftfilterung (Option FA)
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Diese Autoklaven sind ideal für Medien-, Geräte- und Abfallsterilisation. Konzipiert für Labors mit Sicherheitsstufen, ausgestattet mit Abluftfiltration (Option FA). Diese schützt Benutzer und die Umgebung vor Keimen und gentechnisch verändertem Material, die vom Autoklav in das Labor während der Entlüftungsphase ausgegeben werden.
  • Problemlose Installation, Bedienung und Wartung
  • Mit oder ohne integrierte/r Schnellkühlung für Flüssigkeiten
  • Abluftfiltration
  • Tiefenfilter mit Metallgehäuse wird nicht aufgebläht
  • Integrierter Chargenzähler
  • Inline-Sterilisation des Filterelements während des Zyklus
  • Das Filterelement kann leicht ausgetauscht werden
  • Steriles Filterelement (0,2µm) mit Herstellerzertifikat für 200 Chargen
Bitte wenden Sie sich für weitere Optionen an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Standards: TÜV-geprüfter Sicherheitsarretierung