Autoklaven, vertikal, VAPOUR-Line
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
481-0727EA 8340 EUR
481-0727 481-0728 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0689
Autoklaven, vertikal, VAPOUR-Line
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
VAPOUR-Line Autoklaven für Anwendungen wie z. B.: Flüssigkeiten in offenen oder leicht verschlossenen Behältern, Instrumente und Feststoffe, unverpackte und Abfall-Sterilisation (nicht DIN-58951-konform).
  • Standardmäßig mit einem sterilen Filter für die Entlüftung der Kammer ausgestattet
  • Mikroprozessorsteuerung mit 10 vorprogrammierten Protokollen (5 davon frei veränderbar und 5 geschützt durch einen Code)
  • TÜV-geprüfter Sicherheitsarretiermechanismus und Hitzesperre gemäß DIN EN 61010-2-43 mit flexiblem Referenzfühler
  • Luftentfernung durch Schwerkraft (außer M Modelle)
  • Integrierte Kondensation des Abluftdampfes, mit Wasserkühlung und Temperaturregelung
  • Integrierter Speicherchip für die Speicherung von bis zu 150 Zyklen (späterer Ausdruck möglich)
Alle VAPOUR-Line 80 und 135 Modelle erzeugen Dampf direkt in der Kammer. Heizelemente befinden sich unter dem Boden der Kammer, so dass sie nicht mit dem Speisewasser in Berührung kommen. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer der Elemente und verhindert Kontamination durch verschütteten Abfall, beschädigte Flaschen oder Ähnliches. Die Elemente werden durch einen Temperaturbegrenzer vor Überhitzung geschützt.
VAPOUR-Line 80M- und 135M-Modelle sind mit einem effektiven Luft-Kühlungssystem für die Sterilisation von Flüssigkeiten ausgestattet. Dies verringert die Abkühlzeit um bis zu 40% im Vergleich zu Standard-Modellen.
RS485-Schnittstelle
Beim VWR Vertriebszentrum erhalten Sie Auskunft zum geeigneten Modell bzw. zu den passenden Produkteigenschaften für Ihren Anwendungsbereich.