Autoklaven, Toplader, automatisch, VWR® VAPOUR-Lineeco
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
481-0708EA 0 EUR
481-0708 481-0671 481-0665
Autoklaven, Toplader, automatisch, VWR® VAPOUR-Lineeco
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Benutzerfreundlicher, automatischer, flexibler und zuverlässiger Autoklav für alle Standard-Laborverfahren, mit einigen Spezialfunktionen wie F₀-Berechnung und Flüssigsterilisation mit flexiblem Temperaturfühler (für das 50-Liter-Modell).
  • Benutzerfreundliche Bedieneinheit, gedruckte Anweisungen auf der Frontplatte
  • Einfache Installation, Bedienung und Wartung
  • Vollautomatisch mit Spezialfunktionen gemäß GLP
  • Zuverlässig: 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
  • Anpassbare Programme
  • Sicherheit: Isolierender Deckel aus ABS mit vertikaler Verriegelung – temperaturabhängige Deckelverriegelung
  • Flexibler PT100 Temperaturfühler für eco 50 (fest für eco 25), kann in flüssigen Inhalt getaucht werden (max. 50 ml empfohlen)
Innerer Druckkessel und Gehäuse aus hochglanzpoliertem Edelstahl (eco 25=AISI 304 Edelstahl, eco 50=AISI 316L Edelstahl)
Standards: Entspricht der Europäischen Druckgeräterichtlinie (PED), CE-Kennzeichnung. IQ/OQ/PQ-Dokumentation auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Bitte wenden Sie sich Ihr an Avantor-Vertriebszentrum, um Informationen zum geeigneten Modell bzw. zu den passenden Produkteigenschaften für Ihren Anwendungsbereich zu erhalten.