Benutzerfreundlicher, automatischer, flexibler und zuverlässiger Autoklav für alle Standard-Laborverfahren, mit einigen Spezialfunktionen wie F₀-Berechnung und Flüssigsterilisation mit flexiblem Temperaturfühler (für das 50 L Modell).
- Benutzerfreundliche Bedieneinheit, gedruckte Anweisungen auf der Frontplatte
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Vollautomatisch mit Spezialfunktionen gemäß GLP
- Anpassbare Programme
- Sicherheit: Isolierender Deckel aus ABS mit vertikaler Verriegelung – temperaturabhängige Deckelverriegelung
- Flexibler PT100 Temperaturfühler für eco 50 (fest für eco 25), kann in flüssigen Inhalt getaucht werden (max. 50 ml empfohlen)
Innerer Druckkessel und Gehäuse aus hochglanzpoliertem Edelstahl (eco 25=AISI 304 Edelstahl, eco 50=AISI 316L Edelstahl).
Standards: Entspricht der Europäischen Druckgeräterichtlinie (PED), CE-Kennzeichnung. IQ/OQ/PQ-Dokumentation auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Bitte wenden Sie sich Ihr an Avantor-Vertriebszentrum, um Informationen zum geeigneten Modell bzw. zu den passenden Produkteigenschaften für Ihren Anwendungsbereich zu erhalten.