Autoklaven, Toplader
Lieferant: Tuttnauer
481-0558EA 11158 EUR
481-0558 481-0911 481-0904 481-0570 481-0905 481-0906 481-0907 481-0908 481-0909 481-0576 481-0588
Autoklaven, Toplader
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Die Laborautoklaven von Tuttnauer decken ein breites Anwendungsspektrum ab, und sind für viele unterschiedliche Bereiche, wie Forschungsinstitute, Universitäten und die Pharma-, Lebensmittel-, Medizin- und Biotechnologieindustrie geeignet. Die fortschrittliche Labor-Serie ist in einem umfassenden Portfolio hochwertiger, zuverlässiger Tischmodelle (Frontbeladung) und vertikaler Modelle (Beladung von oben) mit Kammervolumen von 23 bis 160 Litern erhältlich, und bietet damit eine Lösung für das gesamte Spektrum der Sterilisationsanforderungen. Die Autoklaven können vollständig konfiguriert werden, von der allgemeinen bis hin zu kundenspezifischen Anwendungen. Die Geräte der Reihen Essential oder Hi End können mit verschiedenen Ausstattungsoptionen individuell an spezifischere oder anspruchsvollere Anwendungen angepasst werden. Der Sterilisationstemperaturbereich reicht von 105 bis 138 °C.
  • Hochwertige Kammer aus Edelstahl (AISI 316L) mit hochglanzpolierter Tür
  • Fortschrittliches Steuerungssystem mit anwenderfreundlichem 3-Tasten-Bedienfeld
  • Bis zu 20 konfigurierbare Zyklusprogramme
  • Standard-USB- und Ethernet-Anschluss für die einfache Übertragung von Zyklusdaten auf den PC
  • Zwei flexible Pt100-Temperaturfühler
  • Gehäuse aus Edelstahl (AISI 304)
Essential Vertikal-Laborautoklaven (Toplader) sind Standmodelle. Die ELV-D-Modelle sind für den Anschluss an Versorgungseinrichtungen vorgesehen und zeichnen sich durch ihre Dampferzeugung innerhalb der Kammer mittels Heizelement am Kammerboden aus. Der Anwender kann grundlegende Sterilisationszyklen für Feststoffe, Flüssigkeiten und Abfälle (fest oder flüssig) durchführen. Durch die Ergänzung von verschiedenen Optionen und Zubehör kann der Anwender jedoch noch viel mehr von seinem Autoklav erwarten, wie zum Beispiel noch schnellere Abkühlzeiten und eine sichere Handhabung von gefährlichen Beladungen.
* Automatisches Befüllen und Entleeren der Kammer
* Automatische Kühlung des Ablaufs zum Abfluss auf 60 °C (über Parameter)
Die 'Stand-Alone'-Modelle ELV-WR-D haben ein Wasserreservoir und benötigen nur einen Stromanschluss.
Hi End Vertikal-Laborautoklaven (Toplader) sind Standmodelle. Die ELVC-GD-Modelle sind für den Anschluss an Versorgungseinrichtungen vorgesehen und zeichnen sich durch ihre Dampferzeugung im integrierten Dampfgenerator sowie die standardmäßig enthaltene Schnellkühloption aus. Der Anwender hat die Möglichkeit, neben den grundlegenden Sterilisationszyklen für Feststoffe, Flüssigkeiten und Abfälle (fest oder flüssig) auch flüssige Beladungen mit schneller Kühlung zu sterilisieren. Durch die Ergänzung von verschiedenen Optionen und Zubehör kann der Anwender jedoch noch viel mehr von seinem Autoklav erwarten, wie zum Beispiel noch schnellere Abkühlzeiten, komplette Trockung am Ende des Sterilisationszyklus und eine sichere Handhabung von gefährlichen Beladungen.
* Vollständige Versorgungseinrichtungen erforderlich (Leitungs- und DEMI-Wasser, Abflussanschluss, Druckluft und Elektrizität)
* Automatisches Befüllen und Entleeren
* Automatische Kühlung des Ablaufs zum Abfluss auf 60 °C (über Parameter)
Bestellinformation: Zubehör und eine Auswahl an Sonderausstattung ab Werk, wie etwa Schnell-/Luftkühlung, superschnelle Kühlung, Vor-/Nachvakuum und für die Sterilisation gefährlicher biologischer Abfälle geeignete Modelle, sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung für weitere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum, da eine Nachrüstung nicht möglich ist.
Lieferumfang: Hinweis: Alle Modelle 2840 und Modell Essential "Stand-Alone" 3850 benötigen eine einphasige 230-V-Stromversorgung. Die Modelle Essential und Hi End 3850, alle Modelle 3870, 5050 und 5075 sowie Modelle Essential "Stand-Alone" 3870 und 5075 benötigen eine dreiphasige 400-Volt-Stromversorgung.