Autoklaven, LABOKLAV
Lieferant: SHP
481-0459EA 24010 EUR
481-0459 481-0415 481-0416 481-0417 481-0418 481-0419 481-0495 481-0451 481-0452 481-0453 481-0454 481-0410 481-0411 481-0455 481-0456 481-0412 481-0457 481-0413 481-0414 481-0458 481-0460 481-0461 481-0426 481-0427 481-0428 481-0429 481-0629 481-0462 481-0463 481-0420 481-0464 481-0465 481-0421 481-0422 481-0466 481-0423 481-0467 481-0468 481-0424 481-0425 481-0469 481-0470 481-0471 481-0472 481-0437 481-0438 481-0439 481-0473 481-0430 481-0474 481-0475 481-0431 481-0476 481-0432 481-0477 481-0433 481-0434 481-0478 481-0479 481-0435 481-0436 481-0480 481-0481 481-0482 481-0483 481-0448 481-0404 481-0449 481-0405 481-0406 481-0407 481-0408 481-0409 481-0440 481-0484 481-0441 481-0485 481-0442 481-0486 481-0487 481-0443 481-0444 481-0488 481-0445 481-0489 481-0401 481-0446 481-0402 481-0447 481-0403 481-0490 481-0491 481-0492 481-0493 481-0450 481-0494
Autoklaven, LABOKLAV
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Ein vollständig neues Konzept ermöglicht den Einbau der Einheit als Front- oder Top-Loader. Sie können problemlos horizontal oder vertikal eingebaut werden. Selbst zu einem späteren Zeitpunkt kann von einem vertikalen auf einen horizontalen Einbau oder umgekehrt gewechselt werden, ohne dass große technische Veränderungen nötig wären (kontaktieren Sie uns für mehr Informationen). Bei horizontalem Einbau sind die Einheiten sogar stapelbar.
SS 316L Edelstahlkammer und -gehäuse.
Ein vollständig neues Konzept ermöglicht den Einbau der Einheit als Front- oder Top-Loader. Sie können problemlos horizontal oder vertikal eingebaut werden. Selbst zu einem späteren Zeitpunkt kann von einem vertikalen auf einen horizontalen Einbau oder umgekehrt gewechselt werden, ohne dass große technische Veränderungen nötig wären (kontaktieren Sie uns für mehr Informationen). Bei horizontalem Einbau sind die Einheiten sogar stapelbar.
  • Automatische Wasserzulaufpumpe
  • Vollautomatisches Schließsystem und Thermosperre zum Schutz des Benutzers
  • Standardmäßig mit Referenzfühler, der die Temperatur in den Flaschen misst
  • Mikroprozessorsteuerung mit 22 Programmen, die vom Benutzer zur Optimierung des Prozesses angepasst werden können (codegeschützt)
  • RS485-Schnittstelle
  • Alle Modelle sind zum Schutz der Leitungen mit einem Kühlsystem zur Evakuierung ausgestattet
Bei dem neu entwickelten, integrierten Dampfsterilisator sind die Heizelemente vom Wasser getrennt, sodass die Heizelemente eine wesentlich längere Lebensdauer aufweisen. Niedriger Energieverbrauch aufgrund der optimierten Größe des Dampfgenerators im Verhältnis zum Kammervolumen.
Einheiten mit Kühlung oder Vakuumoption sind mit einem Doppelmantel aus demselben Material wie die Kammer ausgestattet. Während des Kühlzyklus zirkuliert deionisiertes Wasser um den Doppelmantel, um ein schnelles und zuverlässiges Abkühlen der sensiblen Medien zu gewährleisten. Kein Verbrauch von deionisiertem Kühlwasser – das Wasser wird in den Kühlwassertank zurückgeleitet, der über einen integrierten Wärmetauscher verfügt. Während des Trocknungszyklus wird der Mantel mit heißem Dampf gefüllt, um den Trocknungsvorgang der Vakuumeinheit zu unterstützen.
  • Automatische Wasserzulaufpumpe
  • Vollautomatisches Schließsystem und Thermosperre zum Schutz des Benutzers
  • Standardmäßig mit Referenzfühler, der die Temperatur in den Flaschen misst
  • Mikroprozessorsteuerung mit 22 Programmen, die vom Benutzer zur Optimierung des Prozesses angepasst werden können (codegeschützt)
  • RS485-Schnittstelle
  • Alle Modelle sind zum Schutz der Leitungen mit einem Kühlsystem zur Evakuierung ausgestattet
Autoklaven für den Einsatz im Labor, entsprechen den Normen DIN 58950 (pharmazeutische Anwendungen), DIN 58951 (Laboranwendungen), Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EU, IEC 61010 - 2 - 43 (Thermo-Verschlussgerät)
Standards: Autoklaven für den Einsatz im Labor, entsprechen den Normen DIN 58950 (pharmazeutische Anwendungen), DIN 58951 (Laboranwendungen), Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EU, IEC 61010 - 2 - 43 (Thermo-Verschlussgerät)