Cryo.S™-Röhrchen, 1 und 2 ml
Lieferant: Greiner bio-one
Cryo.S™
GREI123280_100EA 0 EUR
GREI123280_100 391-3461 391-3462 GREI123261_500 479-4142 479-4120 479-4143 479-4121 479-4140 479-4141 479-4124 479-0086 479-4144 479-4122 479-4123 479-0190 391-3463 391-3464 479-0191 479-4110 479-4113 479-4114 479-4111 479-0099 479-4112
Cryo.S™-Röhrchen, 1 und 2 ml
Vials
Zur Lagerung in Tiefkältegeräten oder in der Gasphase von flüssigem Stickstoff. Wärmebeständig von −196 bis +121 °C.
  • Garantiert nicht-zytotoxisch sowie frei von Endotoxinen, DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Neue Graduierung und Markierungsfeld
  • Mit dem Lufttransport kompatibel
  • Auf Wunsch 1D- und 2D-Barcodes
PP, mit farbiger Kappe, steril (SAL 10⁻³).
* ohne Beschriftungsfeld
** mit Datamatrix-Code