Gestelle für Kryoboxen, Comfort, für Tiefkühltruhen
Lieferant: Tenak
Comfort
479-1704EA 147 EUR
479-1704 479-1703 479-1706 479-1705 479-1708 479-1707 479-1709 479-0861 479-0785 479-0862 479-0786 479-0863 479-1711 479-0864 479-1710 479-0787 479-0788 479-0865 479-0789 479-1712 479-1685 479-0793 479-0794 479-1684 479-1687 479-0795 479-0796 479-1686 479-0797 479-1689 479-0798 479-1688 479-0799 479-1681 479-1680 479-0790 479-1683 479-0791 479-1682 479-0792 479-0834 479-0835 479-0836 479-0837 479-0838 479-0839 479-1696 479-1695 479-1698 479-1697 479-1378 479-0840 479-1699 479-1690 479-1692 479-1691 479-1694 479-1693 479-1700 479-1702 479-1701 479-1184 479-1183 479-1186 479-1185
Gestelle für Kryoboxen, Comfort, für Tiefkühltruhen
Gestelle Kryogestelle
Edelstahl.
  • Mit allen Tiefkühltruhen-Fabrikaten kompatibel
  • Passend für alle Standard-Kryoboxen
  • Die Gestelle haben in jedem Fach Rückhaltefedern für die Kryoboxen
  • Geeignet für Kryoboxen aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat
Die Gestelle sind ein kostengünstiges Lagersystem für Gefriertruhen.
Gestelle für kleine Kryoboxen, 50 mm hoch. Die Gestelle sind für Boxen mit einer Aufstellfläche von max. 83×83 mm geeignet. Ideal für die 5×5-Kryobox.