Cryo.S™-Röhrchen, 4 und 5 ml
Lieferant: Greiner bio-one
Cryo.S™
479-4150EA 171 EUR
479-4150 GREI127261_50 479-4153 479-0192 479-4154 479-0193 479-4151 479-0194 479-4152 479-0195 479-0196 479-4155 479-0197
Cryo.S™-Röhrchen, 4 und 5 ml
Vials
Zur Lagerung in Tiefkältegeräten oder in der Gasphase von flüssigem Stickstoff. Geeignet für Temperaturen von -196 bis +121 °C.
  • Garantiert nicht-zytotoxisch sowie frei von nachweisbaren Endotoxinen, DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Mit Beschriftungsfeld und Graduierung
PP, mit farbiger Kappe, steril (SAL 10-3)
* ohne Beschriftungsfeld