Ideal zur Entwässerung, für Trocknungsprozesse, die Vakuumlagerung und zum Schutz gegen Luft und Feuchteeinwirkung. Zu den Anwendungen zählen die Kultivierung von Organismen, die Materialforschung, Korrosionstests, die Gerätereinigung für die Spurenanalytik, Gas- und Flüssigkeitsreaktionen und die Verwendung als Mini-Reinraum für die Chip-Technologie.
- Auswahl verschiedener Exsikkator-Komponenten für verschiedene Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch hochwertiges DURAN® Borosilikatglas
- Alle Modelle mit Planflansch, außer 467-0139 (mit Ringnutflansch)
- Ausgezeichnete mechanische, thermische und chemische Beständigkeit
Standards: All model according to DIN ISO 13130, desiccators with a ring-grooved flange no DIN ISO size.
Bestellinformation: Lieferung ohne Platte, Deckel und Hahn. Erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.