Exsikkatoren-Unterteile, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
467-1210EA 151.68 EUR
467-1210 467-1320 467-1125 467-1325 467-1215 467-1225 467-1115 467-1315 467-1130 467-1330 467-1110 467-1220 467-1120 467-1230
Exsikkatoren-Unterteile, DURAN®
Exsikkatoren Exsikkator-Unterteile
Ideal zur Entwässerung, für Trocknungsprozesse, die Vakuumlagerung und zum Schutz gegen Luft und Feuchteeinwirkung. Zu den Anwendungen zählen die Kultivierung von Organismen, die Materialforschung, Korrosionstests, die Gerätereinigung für die Spurenanalytik, Gas- und Flüssigkeitsreaktionen und die Verwendung als Mini-Reinraum für die Chip-Technologie.
  • Auswahl verschiedener Exsikkator-Komponenten für verschiedene Anwendungen
  • Erhöhte Sicherheit durch hochwertiges DURAN® Borosilikatglas
  • Alle Modelle mit Planflansch, außer 467-0139 (mit Ringnutflansch)
  • Ausgezeichnete mechanische, thermische und chemische Beständigkeit
Standards: All model according to DIN ISO 13130, desiccators with a ring-grooved flange no DIN ISO size.
Bestellinformation: Lieferung ohne Platte, Deckel und Hahn. Erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.