Austauschbare Blöcke für Blockthermostate, QBA, QBD und QBH
Lieferant: Grant
460-0085EA 285 EUR
460-0085 460-8124 460-8123 460-8515 460-8512 460-8516 460-8510 460-8514 460-8513 460-8211 460-0182 460-0084 460-8517 460-8511 460-0275 460-8212
Austauschbare Blöcke für Blockthermostate, QBA, QBD und QBH
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Die von Grant gefertigten Blöcke besitzen eine Tiefe von 63 mm und gewährleisten eine präzise Temperaturregulierung für Reagenzröhrchen-Anwendungen.
  • Passend für 0,2-ml-Röhrchen, -Streifen oder -Platten
  • Geeignet zur Verwendung mit 96-Well-Mikrotiterplatten in Standardausführung oder für hohe Temperaturen
Einzelblock B×T×H (mm): 140×50×63
Doppelformatige, austauschbare Blöcke, nur für QBA2, QBD2 und QBH2
Besonders geeignet für die Molekularbiologie und Biotechnologie.
QDP-H Blöcke (460-0085) für 0,2-ml-Mikrotiterplatten, -Streifen oder -Gläser, mit 96 Wells im Mikroplattenformat. Der Block kann eine 96-Well-Mikrotiterplatte, 8×12-Well- oder 12×8-Well-Streifen bzw. bis zu 96 einzelne individuell verschlossene Reagenzgläser aufnehmen. Die präzisionsgebohrten Wells bieten einen sicheren Stand. Die Temperaturhomogenität über den gesamten Block beträgt ±0,3 °C.
Die QDP-FL (460-0084) Universalblöcke für Standard-96-Well-Platten sind für die gebräuchlichsten Standard- oder Hochtemperatur-Platten sowie Zellkulturplatten geeignet. Mit montiertem Scharnierdeckel. Die Temperaturhomogenität zwischen den Wells beträgt ±0,5 °C.
Lieferumfang: Blockentnahmewerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Bitte beachten * Diese austauschbaren Blöcke sind in zwei Größen für die Modelle QBD2, QBD4, QBH2 und QBA2 lieferbar.