Die von Grant gefertigten Blöcke besitzen eine Tiefe von 63 mm und gewährleisten eine präzise Temperaturregulierung für Reagenzröhrchen-Anwendungen.
- Passend für 0,2-ml-Röhrchen, -Streifen oder -Platten
- Geeignet zur Verwendung mit 96-Well-Mikrotiterplatten in Standardausführung oder für hohe Temperaturen
Einzelblock B×T×H (mm): 140×50×63
Doppelformatige, austauschbare Blöcke, nur für QBA2, QBD2 und QBH2
Besonders geeignet für die Molekularbiologie und Biotechnologie.
QDP-H Blöcke (460-0085) für 0,2-ml-Mikrotiterplatten, -Streifen oder -Gläser, mit 96 Wells im Mikroplattenformat. Der Block kann eine 96-Well-Mikrotiterplatte, 8×12-Well- oder 12×8-Well-Streifen bzw. bis zu 96 einzelne individuell verschlossene Reagenzgläser aufnehmen. Die präzisionsgebohrten Wells bieten einen sicheren Stand. Die Temperaturhomogenität über den gesamten Block beträgt ±0,3 °C.
Die QDP-FL (460-0084) Universalblöcke für Standard-96-Well-Platten sind für die gebräuchlichsten Standard- oder Hochtemperatur-Platten sowie Zellkulturplatten geeignet. Mit montiertem Scharnierdeckel. Die Temperaturhomogenität zwischen den Wells beträgt ±0,5 °C.
Lieferumfang: Blockentnahmewerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Bitte beachten * Diese austauschbaren Blöcke sind in zwei Größen für die Modelle QBD2, QBD4, QBH2 und QBA2 lieferbar.